Imprimer
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4,6-Trimethyl-2-(3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-yl)-1,3,2-dioxaborinane
PC7067-1G PC7067-5G PC7067-250MG
APOSPC7067-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7067-1G APOSPC7067-5G APOSPC7067-250MG
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester 98%
1-(Trifluoromethyl)vinylboronic acid hexylene glycol ester
Formule: C₉H₁₄BF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669623
Numéro CAS: 1011460-68-6