Imprimer
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC7062-1G PC7062-250MG
APOSPC7062-1GEA 313 EUR
APOSPC7062-1G APOSPC7062-250MG
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Formule: C₁₃H₁₃BF₃NO₂
Poids moléculaire: 283.054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689554
Numéro CAS: 883898-98-4