Imprimer
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC7052-1G PC7052-5G
APOSPC7052-1GEA 181 EUR
APOSPC7052-1G APOSPC7052-5G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₂BFN₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781241
Numéro CAS: 957198-29-7