Imprimer
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7051-1G PC7051-5G PC7051-25G
APOSPC7051-1GEA 114 EUR
APOSPC7051-1G APOSPC7051-5G APOSPC7051-25G
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
3-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)pyridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781240
Numéro CAS: 693235-16-4