Imprimer
Allyl chlorodifluoroacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC7003-25G PC7003-5G
APOSPC7003-25GEA 321 EUR
APOSPC7003-25G APOSPC7003-5G
Allyl chlorodifluoroacetate
Allyl chlorodifluoroacetate
Formule: C₅H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033650
Numéro CAS: 118337-48-7