Imprimer
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC6995-1G PC6995-250MG
APOSPC6995-1GEA 441 EUR
APOSPC6995-1G APOSPC6995-250MG
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
1,2-Dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₇H₃F₃N₂O
Poids moléculaire: 188.107 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09749653
Numéro CAS: 116548-04-0