Imprimer
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6994-25G PC6994-5G
APOSPC6994-25GEA 1350 EUR
APOSPC6994-25G APOSPC6994-5G
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
(1E)-1H-Pentafluoroprop-1-ene
Formule: C₃HF₅
Point d'ébullition: –11…–9 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02262202
Numéro CAS: 5595-10-8
UN: 3163
ADR: 2.2,