2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-(Trifluoromethyl)picolinylamine hydrochloride, [5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine hydrochloride, (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule:
C₇H₇F₃N₂·ClH Poids moléculaire: 212.6 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD05863878 Numéro CAS: 871826-12-9 |