Imprimer
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Bromo-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
PC6981-5G PC6981-25G
APOSPC6981-5GEA 132 EUR
APOSPC6981-5G APOSPC6981-25G
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
5-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BBrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260441
Numéro CAS: 942069-51-4