Imprimer
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6979-1G PC6979-250MG
APOSPC6979-1GEA 84.1 EUR
APOSPC6979-1G APOSPC6979-250MG
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde 98%
6-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₃BrFNO
Point de fusion: 114…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781224
Numéro CAS: 885267-36-7