Imprimer
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene
PC6958-1G PC6958-250MG
APOSPC6958-1GEA 145 EUR
APOSPC6958-1G APOSPC6958-250MG
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
4-Amino-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄F₄N₂O₂
Poids moléculaire: 224.112 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09907681
Numéro CAS: 428871-73-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III