Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC6951-1G PC6951-5G PC6951-25G
APOSPC6951-1GEA 31.9 EUR
APOSPC6951-1G APOSPC6951-5G APOSPC6951-25G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236254
Numéro CAS: 134099-20-0