Imprimer
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-[1,1,2,3,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]-2,3,3,3-tetrafluoropropanamide
PC6940-1G PC6940-5G
APOSPC6940-1GEA 93.4 EUR
APOSPC6940-1G APOSPC6940-5G
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanamide
Formule: C₉H₂F₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00347264
Numéro CAS: 60308-67-0