Imprimer
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6931G-1G PC6931G-25G PC6931G-5G
APOSPC6931G-1GEA 29 EUR
APOSPC6931G-1G APOSPC6931G-25G APOSPC6931G-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-2-trifluoromethoxy-4-iodobutane
Formule: C₅H₄F₇IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155967
Numéro CAS: 200501-96-8