4-Fluoro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Carboxy-2-fluoro-4-methylnitrobenzene, 2-Carboxy-5-fluoro-4-nitrotoluene
Formule:
C₈H₆FNO₄ Point de fusion: 211…214 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11847453 Numéro CAS: 64695-92-7 |