Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6918-1G PC6918-25G PC6918-5G
APOSPC6918-1GEA 31.9 EUR
APOSPC6918-1G APOSPC6918-25G APOSPC6918-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 99%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
Poids moléculaire: 266.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12761591
Numéro CAS: 1187983-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III