Imprimer
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6906-1G PC6906-5G
APOSPC6906-1GEA 141 EUR
APOSPC6906-1G APOSPC6906-5G
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3,6-Dibromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₂Br₂F₂O
Point de fusion: 67…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845983
Numéro CAS: 1160573-51-2