Imprimer
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,3-Bis[(2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl)oxy]propan-2-ol
PC6899-25G PC6899-5G
APOSPC6899-25GEA 503 EUR
APOSPC6899-25G APOSPC6899-5G
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
1,3-Bis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)propan-2-ol
Formule: C₁₃H₁₂F₁₆O₃
Point d'ébullition: 178 °C (0,8 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00337849
Numéro CAS: 929080-18-2