Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine
PC6846-1G PC6846-250MG
APOSPC6846-1GEA 272 EUR
APOSPC6846-1G APOSPC6846-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formule: C₁₀H₁₂F₃N
Point d'ébullition: 79,5…80.5 °C (4 mm Hg)
Densité: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784290
Numéro CAS: 885276-54-0