Imprimer
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(2-bromo-4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,2'-Dibromo-4-fluoroacetophenone
PC6831-1G PC6831-5G
APOSPC6831-1GEA 128 EUR
APOSPC6831-1G APOSPC6831-5G
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
2-Bromo-4-fluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847026
Numéro CAS: 594810-90-9
UN: 3261
ADR: 8,III