Imprimer
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6817-1G PC6817-5G
APOSPC6817-1GEA 140 EUR
APOSPC6817-1G APOSPC6817-5G
2,3,5-Trifluorochlorobenzene 97%
2,3,5-Trifluorochlorobenzene
Formule: C₆H₂ClF₃
Point d'ébullition: 123 °C
Point de fusion: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070763
Numéro CAS: 2367-77-3
UN: 1993
ADR: 3,III