Imprimer
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Iodo-4H-tetrafluorobenzene, 1,2,4,5-tetrafluoro-3-iodobenzene, 1,2,4,5-Tetrafluoro-3-iodobenzene, 4-Iodo-1H-tetrafluorobenzene
PC6815-1G PC6815-250MG
APOSPC6815-1GEA 246 EUR
APOSPC6815-1G APOSPC6815-250MG
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene 97%
3-Iodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
Formule: C₆HF₄I
Densité: 2,1 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09763612
Numéro CAS: 5243-24-3