Imprimer
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6805-1G PC6805-5G
APOSPC6805-1GEA 132 EUR
APOSPC6805-1G APOSPC6805-5G
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Trisphenyl(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)phosphonium iodide
Formule: C₂₁H₁₉F₃P·I
Point de fusion: 194…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13563128
Numéro CAS: 128622-15-1