Imprimer
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6789-250MG PC6789-50MG
APOSPC6789-250MGEA 418 EUR
APOSPC6789-250MG APOSPC6789-50MG
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₃F₅N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665872
Numéro CAS: 28196-83-0