Imprimer
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-N-methylbenzohydrazide
PC6786-1G PC6786-250MG PC6786-5G
APOSPC6786-1GEA 66.7 EUR
APOSPC6786-1G APOSPC6786-250MG APOSPC6786-5G
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
4-Fluorobenzoic acid N-methylhydrazide
Formule: C₈H₉FN₂O
Poids moléculaire: 168.168 g/mol
Point de fusion: 73.4…75.5 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461627
Numéro CAS: 94401-21-5