Imprimer
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6675-1G PC6675-5G
APOSPC6675-1GEA 34.8 EUR
APOSPC6675-1G APOSPC6675-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene 97%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Point d'ébullition: 70…73 °C (3 mm Hg)
Point de fusion: 76…78 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077608
Numéro CAS: 62149-35-3