Imprimer
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6672-25G PC6672-5G
APOSPC6672-25GEA 611 EUR
APOSPC6672-25G APOSPC6672-5G
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Bromo-2-fluoroethylene
Formule: C₂H₂BrF
Poids moléculaire: 124.94 g/mol
Point d'ébullition: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20543004
Numéro CAS: 2366-31-6
UN: 1993
ADR: 3 III