Imprimer
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Diamino-6-[(4-(trifluoromethyl)phenyl)]-1,3,5-triazine, 4-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)benzotrifluoride
PC6644-25G PC6644-5G PC6644-100G
APOSPC6644-25GEA 261 EUR
APOSPC6644-25G APOSPC6644-5G APOSPC6644-100G
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
6-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formule: C₁₀H₈F₃N₅
Poids moléculaire: 255.199 g/mol
Point de fusion: 239…241 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00268940
Numéro CAS: 186834-97-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III