Imprimer
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Fluorophenyl)-1-hydroxypropane, α-Ethyl-4-fluorobenzyl alcohol
PC6642-1G PC6642-5G
APOSPC6642-1GEA 126 EUR
APOSPC6642-1G APOSPC6642-5G
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
1-(4-Fluorophenyl)propan-1-ol
Formule: C₉H₁₁FO
Point d'ébullition: 116 °C (17 mm Hg)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021912
Numéro CAS: 701-47-3