Imprimer
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6607-1G PC6607-250MG
APOSPC6607-1GEA 244 EUR
APOSPC6607-1G APOSPC6607-250MG
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₅ClF₃N₃O₂
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119559
Numéro CAS: 306935-07-9