Imprimer
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Amino(3,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(3,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC6579-1G PC6579-5G
APOSPC6579-1GEA 116 EUR
APOSPC6579-1G APOSPC6579-5G
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine 98%
3,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660157
Numéro CAS: 199327-33-8