Imprimer
Sodium perfluoropropanoate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6540-100G PC6540-25G
APOSPC6540-100GEA 185 EUR
APOSPC6540-100G APOSPC6540-25G
Sodium perfluoropropanoate 98%
Sodium perfluoropropanoate
Formule: C₃F₅O₂·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066167
Numéro CAS: 378-77-8
EINECS: 206-830-1