Imprimer
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC6444-5G PC6444-1G
APOSPC6444-5GEA 306 EUR
APOSPC6444-5G APOSPC6444-1G
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate 97%
Ethyl 3-hydroxy-3-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formule: C₇H₁₁F₃O₃
Poids moléculaire: 200.156 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C
Densité: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07784252
Numéro CAS: 649-67-2