Imprimer
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(1H-Tetrazol-5-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC6442-1G PC6442-500MG
APOSPC6442-1GEA 0 EUR
APOSPC6442-1G APOSPC6442-500MG
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1H-tetrazole
Formule: C₇H₄F₃N₅
Poids moléculaire: 215.135 g/mol
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205782
Numéro CAS: 175334-70-0