Imprimer
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)propanoic acid
PC6418-1G PC6418-5G
APOSPC6418-1GEA 84.6 EUR
APOSPC6418-1G APOSPC6418-5G
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97+%
3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Poids moléculaire: 158.076 g/mol
Point de fusion: 78…79 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00088012
Numéro CAS: 86884-21-1
UN: 3261
ADR: 8 III