Imprimer
Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium 2-bromo-2,2-difluoroethanoate, Bromo(difluoro)acetic acid potassium salt, Potassium 2-bromo-2,2-difluoroacetate
PC6410-25G PC6410-5G
APOSPC6410-25GEA 430 EUR
APOSPC6410-25G APOSPC6410-5G
Potassium bromo(difluoro)acetate 97+%
Potassium bromo(difluoro)acetate
Formule: C₂BrF₂O₂·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784243
Numéro CAS: 87189-16-0