Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC6391-5G PC6391-1G
APOSPC6391-5GEA 180 EUR
APOSPC6391-5G APOSPC6391-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₃
Poids moléculaire: 254.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660286
Numéro CAS: 886502-42-7