Imprimer
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): [4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6388-1G PC6388-250MG
APOSPC6388-1GEA 144 EUR
APOSPC6388-1G APOSPC6388-250MG
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660288
Numéro CAS: 886502-52-9