Imprimer
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Carboxy-3-fluorobenzaldehyde
PC6386-1G PC6386-5G PC6386-10G
APOSPC6386-1GEA 145 EUR
APOSPC6386-1G APOSPC6386-5G APOSPC6386-10G
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid 97%
2-Fluoro-4-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅FO₃
Point de fusion: 216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026481
Numéro CAS: 604000-97-7