Imprimer
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Fluoro-5-iodophenyl)ethanone
PC6378-1G PC6378-5G
APOSPC6378-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6378-1G APOSPC6378-5G
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone 99%
2'-Fluoro-5'-iodoacetophenone
Formule: C₈H₆FIO
Point de fusion: 46…46,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026480
Numéro CAS: 1159512-66-9