Imprimer
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Fluoro-5-iodophenyl)methanol
PC6376-1G PC6376-250MG PC6376-5G
APOSPC6376-1GEA 48 EUR
APOSPC6376-1G APOSPC6376-250MG APOSPC6376-5G
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
2-Fluoro-5-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
Point de fusion: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202824
Numéro CAS: 438050-27-2