Imprimer
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[(3-Fluorophenyl)amino]propionic acid, 3-((3-Fluorophenyl)amino)propanoic acid
PC6367-1G PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA 125 EUR
APOSPC6367-1G APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Poids moléculaire: 183.18 g/mol
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784303
Numéro CAS: 885275-89-8