2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
[2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methylamine
Formule:
C₈H₇F₄NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12026479 Numéro CAS: 1159512-65-8 UN: 2735 ADR: 8,III |