Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6352-1G PC6352-5G
APOSPC6352-1GEA 279 EUR
APOSPC6352-1G APOSPC6352-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026476
Numéro CAS: 1159512-61-4