Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6311-1G PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6311-1G APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026473
Numéro CAS: 86256-43-1