2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄F₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12026472 Numéro CAS: 1159512-58-9 |