Imprimer
2,5-Difluorostyrene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Difluoro-2-vinylbenzene
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 232 EUR
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Point d'ébullition: 56 °C (30 mm Hg)
Densité: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142841
Numéro CAS: 398-70-9
UN: 1993
ADR: 3,III