Imprimer
2,4-Difluorostyrene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Difluoro-1-ethenylbenzene, 2,4-Difluoro-1-vinylbenzene
PC6274-5G PC6274-1G PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA 157 EUR
APOSPC6274-5G APOSPC6274-1G APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Point d'ébullition: 60…62 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142824
Numéro CAS: 399-53-1
UN: 1993
ADR: 3,III