Imprimer
2,3-Difluorostyrene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC6273-1G PC6273-250MG PC6273-5G
APOSPC6273-1GEA 97.3 EUR
APOSPC6273-1G APOSPC6273-250MG APOSPC6273-5G
2,3-Difluorostyrene 97%
2,3-Difluorostyrene
Formule: C₈H₆F₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12827910
Numéro CAS: 1080636-91-4
UN: 1993
ADR: 3,II