Imprimer
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-[3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamido-2-bromo-α,α,α-trifluoroanisole
PC6257-1G PC6257-5G
APOSPC6257-1GEA 55.1 EUR
APOSPC6257-1G APOSPC6257-5G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 99%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formule: C₉H₇BrF₃NO₂
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176598
Numéro CAS: 755030-17-2